EDTA disodium salt standardised solution 0.1 M (0.200 N) i vattenlösning
Katalog # 39783.K2
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:336.21 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-358-3
CAS-nummer:139-33-3
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-nummer:MFCD00070672