EDTA disodium salt 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 7613.1000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Molarity:0.0099 - 0.0101
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:336.21 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-358-3
CAS-nummer:139-33-3
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-nummer:MFCD00070672