EDTA disodium salt 0.0178 mol/l (N/28) i vatten, AVS TITRINORM hårdheten av vattenbestämningar
30029.290
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Titer (20 °C; real value 0,2 % accuracy):0,017764 - 0,01784 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:336.21 g/mol
:1,001 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:205-358-3
:139-33-3
:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
:MFCD00070672