Oxalsyra concentrate for dilution to 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Katalog # 1.09932.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.002 g/cm3 (20 °C)
- pH:1.5 (H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:90.04 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
ADR:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-634-3
CAS-nummer:144-62-7
Formel:C₂H₂O₄
MDL-nummer:MFCD00002573