ContactUsLinkComponent
Ättiksyra 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Ättiksyra 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 30010.292
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Ättiksyra 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 30010.292
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.998 - 1.002 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.05 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:200-580-7
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152