Ättiksyra 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. volumetrisk lösning, Supelco®
Katalog # 1.99061.9025
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic can
- Förp.:25 L
- Seq:5327
Specifikationer
Om denna produkt
:
:60.05 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152