ContactUsLinkComponent
Ättiksyra 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrisk lösning, Fluka™
Ättiksyra 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 34255-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ättiksyra 0.5 M CH3COOH (0.5N) volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 34255-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :60.05 g/mol
EINECS:200-580-7
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152