Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ättiksyra
Ättiksyra 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Ättiksyra 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Ättiksyra 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
34254-1L
:
Honeywell Chemicals
:
Ättiksyra 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
34254-1L
:
Honeywell Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle
Förp.:
1 L
Seq:
5037
Factor:
0.998 - 1.002
:
:
60.05 g/mol
:
1,00 g/cm³
:
Omgivande
:
200-580-7
:
64-19-7
:
H₃CCOOH
:
MFCD00036152