Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ättiksyra
Ättiksyra standardised solution 0.1 N
Ättiksyra standardised solution 0.1 N
Ättiksyra standardised solution 0.1 N
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Ättiksyra standardised solution 0.1 N
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
64-19-7
:
Formel:
H₃CCOOH
MDL-nummer:
MFCD00036152
:
60.05 g/mol
Förvaringstemperatur:
Omgivande
EINECS:
200-580-7
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
SDS
msds_ALFA035567
Videor
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Dokumentation