(±) -3,5,5-trimetyl-1-Hexanol, TECHNICAL
Katalog # 262134R
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- IR Spectrum:Passes test
- Density (20/4):0.826 - 0.831
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Kokande Pt:193…194 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–70 °C
Densitet:0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:80 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:222-376-7
FN:3082
ADR:9,III
:144.26 g/mol
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:3452-97-9
Formel:(CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00036138