DL-leucin för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.14986.0050
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 g
- Seq:3368
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:7.97 g/l (0 °C)
- Melting Point:290 - 295 °C
- Molar Mass:131.17 g/mol
- Density:1.293 g/cm3 (18 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:131.17 g/mol
Merck Index:13,05470
Kokande Pt:226 °C (1013 hPa)
Densitet:1,191 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:206-328-2
CAS-nummer:328-39-2
Formel:C₆H₁₃NO₂
MDL-nummer:MFCD00063087