ContactUsLinkComponent
DL-leucin
DL-leucin
Catalog # EHERC14629300
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
DL-leucin
Catalog # EHERC14629300
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Specifications
About this item
 :
 :131.17 g/mol
Merck Index:13,05470
Boiling Pt:226 °C (1013 hPa)
Density:1,191 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:206-328-2
CAS Number:328-39-2
Formula:C₆H₁₃NO₂
MDL Number:MFCD00063087