(±)-2-Nonanol
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH9067.1
Marketsource
Leverantör: Roth Carl
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
- CAS-nummer:628-99-9
- Formel:C₉H₂₀O
- MDL-nummer:MFCD00004593
- Molecular Weight:144.26 g/mol
- Kokande Pt:193 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–35 °C
- Densitet:0,831 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:211-065-1
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g