Allyl bromide stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.01021.1000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:120.98 g/mol
Merck Index:13,00285
Boiling Pt:70 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–119 °C
Density:1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–1 °C
Storage Temperature:Kylskåp
EINECS:203-446-6
UN:1099
ADR:3 (6.1),I
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS09
CAS Number:106-95-6
Formula:C₃H₅Br
MDL Number:MFCD00000244