Diisopropyleter ≥99% stabilised, TECHNICAL
Katalog # 24896.291
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99 %
- Appearance:Clear colourless liquid
- IR Spectrum:Passes test
- Peroxides:Not detectable
- Propan-2-ol:Max. 1.5 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:102.18 g/mol
Merck Index:13,05232
Kokande Pt:68,5 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–86 °C
Densitet:0,726 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–28 °C
EINECS:203-560-6
FN:1159
ADR:3,II
:Stabilised med BHT/Ionol 10 ppm
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:108-20-3
Formel:(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MDL-nummer:MFCD00008880