Polyvinylpyrrolidone (K15), BioChemica®
Catalog # A2258.1000
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (from N):12.0 - 12.8 %
- pH (5 %; H2O):3.0 - 5.0
- Heavy metals (as Pb):max. 0.001 %
- Water (K.F.):max. 5 %
- Solubility (10 %; H2O):clear, colorless to yellowish
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:9003-39-8
Formel:(C₆H₉NO)n
MDL-nummer:MFCD01076626