ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Dexpure® 800-91
Nitrile gloves, Dexpure® 800-91
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Dexpure® 800-91
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Specifications
  • Catalog No:
  • DALL4580091/L
  • DALL4580091/M
  • DALL4580091/S
  • DALL4580091/XL
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Lätt pudrade
  • Lätt pudrade
  • Lätt pudrade
  • Lätt pudrade
  • Yta:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications