Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
RESERES9691T-A101X
:
RESEARCH ORGANICS
:
Tween® 20 (Polysorbate)
RESERES9691T-A101X
:
RESEARCH ORGANICS
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
100 ml
Seq:
2440
:
:
1227.53 g/mol
:
1,1 g/cm³ (20 °C)
:
M-Clarity™ quality level = MQ300
:
Omgivande
:
500-018-3
:
9005-64-5
:
C₅₈H₁₁₄O₂₆
:
MFCD00165986