Tween® 20 (Polysorbate)
Katalog # MOLE18945167
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:1227.53 g/mol
Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:500-018-3
CAS-nummer:9005-64-5
Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL-nummer:MFCD00165986