Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
1
Katalog # CAYM400035-1
Leverantör:   Cayman Chemical
Tween® 20 (Polysorbate)
Katalog # CAYM400035-1
Leverantör:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
1
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
315,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:500-018-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1
Specifikationer