Tween® 20 (Polysorbate) för molekylärbiologi
Katalog # 437082Q
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Yellowish granules
- DNases:Not detected
- RNases:Not detected
- Proteases:Not detected
- Density (20/4):1.095 - 1.105
- Hydroxyl value:96 - 108
- Saponification value:40.0 - 50.0
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:1227.53 g/mol
Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:149 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:9005-64-5
Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL-nummer:MFCD00165986