Tween® 20 (Polysorbate), Proteomics Grade
Katalog # M147-1L
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Arsenic:<0,0003 %
- DNase:None detected
- Heavy metals:<0,001 %
- Hydroxyl Number:96 - 108
- Identification:Passes
- Moisture (KF):<3,0 %
- Protease:None detected
- Residue on Ignition:≤0,25 %
- RNase:None detected
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:1227.53 g/mol
Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:149 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:9005-64-5
Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL-nummer:MFCD00165986