Tween® 80
Glass bottle, 1 L
Katalog # MOLE31302764-1L
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:9005-65-6
- MDL-nummer:MFCD00082107
- Merck Index:13,07664
- Kokande Pt:∼100 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–21 °C
- Densitet:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:>149 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:500-019-9
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L