Tween® 80, liquid, Cell Culture Grade
Catalog # ICNA02194725.1
Leverantör: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identity Test A:Passes
- Identity Test B:Passes
- Identity Test C:Passes
- Water Content:≤3.0%
- Residue on Ignition:≤0.25%
- Specific Gravity:1.06-1.09
- Viscosity:300-500cps
- Saponification Value:45-55
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:13,07664
Kokande Pt:100 °C (lit.)
Smält Pt:–21 °C
Densitet:1,08 g/mL
Flash Pt:>149 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:500-019-9
:GHS07
CAS-nummer:9005-65-6
MDL-nummer:MFCD00082107