Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
10
Katalog # DG014
Leverantör:   G-Biosciences
Tween® 80
Katalog # DG014
Leverantör:  G-Biosciences
CAS-nummer:  9005-65-6
Tween® 80
10
CAS-nummer:  9005-65-6
Price
4 140,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Produktdetaljer och dokument
  • CAS-nummer:9005-65-6
  • MDL-nummer:MFCD00082107
  • Merck Index:13,07664
  • Kokande Pt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–21 °C
  • Densitet:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>149 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:500-019-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    10
Specifikationer