ContactUsLinkComponent
Silver 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av AgNO₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Silver 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av AgNO₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70352.0100
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Silver 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av AgNO₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70352.0100
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Silver
  • Symbol:
    Ag
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.