Cesium standardlösning, 1000 mg/L Cs in 0,5 M salpetersyra (av CsNO₃) Certipur® standard för AAS, Supelco®
Katalog # 1.70212.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:0,5 M HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Cesium
- Symbol:Cs
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.