ContactUsLinkComponent
Barium 10.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Ba(NO3)2) ARISTAR® standard för ICP
Barium 10.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Ba(NO3)2) ARISTAR® standard för ICP
Catalog # 455072Q
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Barium 10.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Ba(NO3)2) ARISTAR® standard för ICP
Catalog # 455072Q
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Barium
  • Symbol:
    Ba
Specifikationer
Om denna produkt
Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.