ContactUsLinkComponent
Barium standardlösning, concentrate, 1000 mg Ba in 7% saltsyra (av BaCl₂) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Barium standardlösning, concentrate, 1000 mg Ba in 7% saltsyra (av BaCl₂) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Katalog # 1.09968.0001
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Barium standardlösning, concentrate, 1000 mg Ba in 7% saltsyra (av BaCl₂) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Katalog # 1.09968.0001
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg
  • Matris:
    7% HCl
  • Förpackningstyp:
    Plastic ampoule
  • Förp.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Barium
  • Symbol:
    Ba
Specifikationer
Om denna produkt
BaCl₂ in 7% HCl
Certifications: Traceable to SRM from NIST.