Antimon standardlösning, 1000 mg/L Sb in 7% saltsyra (av Sb₂O₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
1.70302.0100
: Merck
:
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:7% HCl
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Antimon
- Symbol:Sb
: Traceable to SRM from NIST.