ContactUsLinkComponent
Ammonium 1000 mg/L i vattenbruk (av (NH₄)Cl) Certipur® standard för jon kromatografi, Supelco®
  1.19812.0500
 :  Merck
 :  
Ammonium 1000 mg/L i vattenbruk (av (NH₄)Cl) Certipur® standard för jon kromatografi, Supelco®
  1.19812.0500
 :  Merck
 :  
  • Koncentration:
    1 000 (mg/l)
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Ammoniak
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Innehåller:
    NH₄Cl in H₂O
 : Traceable to SRM from NIST.