ContactUsLinkComponent
Aluminium standardlösning, concentrate, 1000 mg Al in water (av AlCl₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Aluminium standardlösning, concentrate, 1000 mg Al in water (av AlCl₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.09967.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Aluminium standardlösning, concentrate, 1000 mg Al in water (av AlCl₃) Titrisol® standard för AAS, Supelco®
Catalog # 1.09967.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    H₂O
  • Förpackningstyp:
    Plastic ampoule
  • Förp.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Aluminium
  • Symbol:
    Al
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.