Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Proteiner
VWR®, Gelatin
VWR®, Gelatin
24350.262
:
VWR Chemicals
:
VWR®, Gelatin
24350.262
:
VWR Chemicals
:
Förpackningstyp:
Plastic bottle for solids
Förp.:
500 g
CAS-nr:
9000-70-8
Storage conditions:
Ambient
Form:
Powder
Protein synonyms:
Gelatine
Protein/peptide name:
Gelatin
Klass:
Technical Grade