Abies balsamea, TECHNICAL
Katalog # 21776.183
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:13,00948
Densitet:0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:62 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-362-2
FN:1993
ADR:3,III
CAS-nummer:8007-47-4
MDL-nummer:MFCD00132800