(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid 50% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:63449-41-2
:8001-54-5
Formel:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
MDL-nummer:MFCD00145757
Merck Index:14,1059
Densitet:0,99
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:264-151-6
FN:3265
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09