Starch (from potato)
Katalog # ROTH9441.1
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:162.14 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-679-6
CAS-nummer:9005-25-8
Formel:(C₆H₁₀O₅)n
MDL-nummer:MFCD00082026