Agaros, Millipore®
Katalog # 121852-100
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
Smält Pt:60…90 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-731-8
CAS-nummer:9012-36-6
MDL-nummer:MFCD00081294