Agar, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # 12177-1
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Smält Pt:90 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg