ContactUsLinkComponent
TRITON™ X-114 10% i vattenlösning, Millipore®
TRITON™ X-114 10% i vattenlösning, Millipore®
Katalog # 648468-50
CAS-nummer:  
TRITON™ X-114 10% i vattenlösning, Millipore®
Katalog # 648468-50
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:9036-19-5
MDL-nummer:MFCD00128254