D (+)-Xylos, GPR RECTAPUR®
29013.237
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:250 g
- Seq:3545
- Melting point:145 - 150 °C
- Specific optical rotation (10 %; water):18 - 20 °
- Ignition residue (SO4):Max. 0.2 %
- Loss on drying (100°C):Max. 0.2 %
:
:150.13 g/mol
:13,10142
:331 °C (1013 hPa)
:154 °C
:1,525 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:200-400-7
:58-86-6
:C₅H₁₀O₅
:MFCD00151475