D (+)-Xylos
Katalog # EHERC17946000
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,25 g
- Seq:3029
Specifikationer
Om denna produkt
:
:150.13 g/mol
Merck Index:13,10142
Kokande Pt:331 °C (1013 hPa)
Smält Pt:154 °C
Densitet:1,525 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-400-7
CAS-nummer:58-86-6
Formel:C₅H₁₀O₅
MDL-nummer:MFCD00151475