Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Mannos
D (+)-Mannos
Marketsource
Leverantör:   Molekula
D (+)-Mannos
Leverantör:  Molekula
Marketsource
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:13,05772
  • Kokande Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:133 °C
  • Densitet:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:222-392-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource