D (+)-Glukos
Catalog # MOLE13002238
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:5 kg
- Seq:4114
Specifikationer
Om denna produkt
:
Merck Index:14,04459
Smält Pt:146 °C
Densitet:1,54 g/cm³ (20 °C)
:180.16 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-075-1
CAS-nummer:50-99-7
:492-62-6
Formel:C₆H₁₂O₆
MDL-nummer:MFCD00148912