ContactUsLinkComponent
D (+)-Galaktos ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
D (+)-Galaktos ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24333.296
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
D (+)-Galaktos ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24333.296
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98.5 %
  • Specific optical rotation (10 %; water):
    79 - 82 °
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Loss on drying (100°C):
    Max. 1 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :180.16 g/mol
Merck Index:13,04356
Kokande Pt:527 °C (1013 hPa)
Smält Pt:163…169 °C
Densitet:1,5 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-416-4
CAS-nummer:59-23-4
Formel:C₆H₁₂O₆
MDL-nummer:MFCD00151230