D (+)-Galaktos, Millipore®
Katalog # 3455-100
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:180.16 g/mol
Merck Index:13,04356
Kokande Pt:527 °C (1013 hPa)
Smält Pt:163…169 °C
Densitet:1,5 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-416-4
CAS-nummer:59-23-4
Formel:C₆H₁₂O₆
MDL-nummer:MFCD00151230