Väteklorid-D1 20% (w/w) i D₂O 99+ atom % D for NMR spectroscopy
ACRO175420500
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:50 g
- Seq:3368
- Appearance:Clear colorless Solution
- D-Enrichment:≥99.0 %
- Concentration:20 to 22 % w/w
- Ash:≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)
:
:37.45
:1,2 g/cm³
:Omgivande
:231-715-8
:1789
:8,III
:GHS05
:GHS07
:7698-05-7
:DCl
:MFCD00044642