D (+)-Sackaros
Plastic bottle for solids, 5 kg
Katalog # MOLEM17975892
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
- CAS-nummer:57-50-1
- Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL-nummer:MFCD00006626
- Molecular Weight:342.3 g/mol
- Merck Index:13,08966
- Smält Pt:169…170 °C
- Densitet:1,29 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-334-9
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:5 kg