Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
cis-Platin
cis-Platin, Millipore®
cis-Platin, Millipore®
cis-Platin, Millipore®
232120-50
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
cis-Platin, Millipore®
232120-50
:
Merck Millipore (Calbiochem)
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
50 mg
Seq:
2370
:
:
300.05 g/mol
:
13,02341
:
3,738 g/cm³ (20 °C)
:
239-733-8
:
3288
:
6.1,II
:
15663-27-1
:
H₆Cl₂N₂Pt
:
MFCD00011623