Dimetylsulfoxid-D6 ≥99.95%, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:2206-27-1
:
Formel:D₃CS(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00002090
:84.09 g/mol
Kokande Pt:189 °C (5 mmHg)
Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:82 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:218-617-0
Specifikationstestresultat
- Deuteration degree:≥ 99.95 %
- Water (K. Fischer, HO + DO):≤ 0.020 %
- Performance test (NMR-spectrum):passes test
- Water (NMR, HO):≤ 0.010 %