ContactUsLinkComponent
Dimetylsulfoxid-D6 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
  ACRO325370050
 :  
undefined
Dimetylsulfoxid-D6 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
  ACRO325370050
 :  
  • Förpackningstyp:
    Ampoule
  • Förp.:
    5 mL
  • Seq:
    2044
  • Pk Info:
    10 x 0.5 ml
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.03 % (Coulometric)
  • D-Enrichment:
    ≥99.85 %
 :
 :84.09 g/mol
 :189 °C (5 mmHg)
 :1,19 g/cm³
 :88 °C (closed cup)
 :Omgivande
 :218-617-0
 :2206-27-1
 :D₃CS(O)CD₃
 :MFCD00002090